Phenolphthalein 1% in Ethanol 50% pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid
210893QEA 49.4 CHF
210893Q 210894R
Phenolphthalein 1% in Ethanol 50% pH-Indikator
Phenolphthalein
  • 1% solution in 50% ethanol
  • Transition range: pH 8.2 to 9.8
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Application test Passes test