Natriumfluorid ≥87% (w/v)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
19817DVEMPTYEA
0
CHF
19817DVEMPTY
Natriumfluorid ≥87% (w/v)
Sodium fluoride
Formel:
NaF MW: 41,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS-Nummer: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare farblose Flüssigk. |
Natriumhydroxid (M/V) | 0,0198 - 0,0242 % |
Fluorid (M/V) | 1,300 - 1,365 % |