Kieselgel 40 - 63 µm für die Flash-Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
154425PEA 135 CHF
154425P
Kieselgel 40 - 63 µm für die Flash-Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: > 1600 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.6
Particle size ( 40 µm) Max. 10 %
Particle size ( 63 µm) Max. 10 %