Florisil® 100-200 mesh für die Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
150263GEA 130 CHF
150263G
Florisil® 100-200 mesh für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Particle size (100-200 US Mesh) Min. 70 %