Florisil® 30 - 60 mesh für die Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
150243CEA 106 CHF
150243C
Florisil® 30 - 60 mesh für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Particle size (30-60 US Mesh) Min. 70 %