Testbenzin, 150…200 °C, SPECTRONORM® für die Atomabsorptionsspektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Stoddard LösungsmittelSiedegrenzbenzinWaschbenzin
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
141976YEA 263 CHF
141976Y
Testbenzin, 150…200 °C, SPECTRONORM® für die Atomabsorptionsspektroskopie
Testbenzin
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Siedepunkt: 150…200 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 64742-48-9
EINECS: 919-857-5
UN: 3295
ADR: 3,III
REACH: 01-2119463258-33
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 0.750 - 0.790
Al (Aluminium) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.02 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm