Nanomat 4, TLC plate applicator
Lieferant: CAMAG
552-0007EA 1540 CHF
552-0007
Nanomat 4, TLC plate applicator
TLC-Plattenapplikatoren
Der Nanomat 4 dient zum einfachen, punktförmigen Auftragen von Proben auf DC- und HPTLC Platten. Ein Vertiefungssystem sorgt dafür, dass die Probenpositionierung entsprechend der Anforderungen für automatisches Scannen in einem Densitometer erfolgt. Die Probendosierung erfolgt mit der entsprechenden Einmal-Kapillarpipette für Volumen von 0,5 bis 5 µl, die mit Hilfe der Kapillarführung (552-0039) im Universal-Kapillarhalter (552-0044) präzise geführt wird.
  • Einfach und praktisch in der Handhabung
  • Schnelles, präzises und reproduzierbares punktförmiges Auftragen
  • Geeignet für DC- und HPTLC-Platten