VWR®, Extraktionshülsen, Sorte 501
Lieferant: VWR Collection
516-0261EA 123 CHF
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Extraktionshülsen, Sorte 501
Extraktoren Extraktionshülsen
Reine Zellulosebaumwolle. Für alle Arten von Extraktoren geeignet (Soxhlet, Büchi, Gerhardt und viele mehr).
  • Bestimmung des Gehalts an freien Lipiden in Nahrungsmitteln und an Fett in Milchpulver
  • Bestimmung des Ölgehalts von ölhaltigen Produkten
  • Extraktion und Quantifizierung verschiedener Komponenten