VWR® Science Education, Präzisionswaagen
Lieferant: VWR
VWR® Science Education
611-2604EA 440 CHF
611-2604 611-3260 611-2602 611-3860 611-3299 611-3476 611-3236 611-3468 611-2607
VWR® Science Education, Präzisionswaagen
Waagen
Elektronische Waagen zu attraktiven Preisen für den Ausbildungsbereich. Alle Modelle verfügen über eine Waagschale aus Edelstahl.
  • Einfach zu bedienen
  • Geringer Platzbedarf
  • Wählbare Messeinheiten
  • Betrieb über Netzstrom oder optional über einen externen, wiederaufladbaren Akku zur mobilen Nutzung
Weitere Vorteile der Modelle (außer 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 und 611-3344):
Serielle RS232-Schnittstelle
Unterflurwägehaken nur geeignet für Modelle mit externer Kalibrierung (nicht für Modelle, deren Nummer auf i endet)
Geeignet zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen, Kontrollwägung, Gesamtgewicht, Stückzählung, Wiegen von Tieren, Prozentwägen und Peak Hold
Waagen sind kompatibel mit optionalem Wiege-Tablet-System (mit Ausnahme der oben aufgelisteten Modelle)
Alle diese Waagen werden jetzt ohne internen Akku geliefert, um den aktuellen Transportvorschriften zu entsprechen. Für die mobile Verwendung kann optional ein externer, wiederaufladbarer Akku (611-8684) bestellt werden.
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Bestellinformation: Diese Waagen sind auch mit Kalibrierzertifikat erhältlich. Bitte wenden Sie sich an VWR für Einzelheiten zu dieser Option.
Lieferumfang: Werden mit In-Use-Schutzabdeckung aus Kunststoff geliefert.
Bitte beachten Waagen mit Endung -C werden mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Modelle mit Endung G haben ein großes Grafik-Display.