VWR® shiroGEL, Mini PAGE Elektroblotting-System
Lieferant: VWR
VWR®
700-0291EA 959 CHF
700-0291
VWR® shiroGEL, Mini PAGE Elektroblotting-System
Blotting-Apparate
Das shiroGEL Mini PAGE Elektroblotting-System ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Blotten von drei Gelen gleichzeitig. Die Gele passen perfekt in die Blotting-Kassetten, wobei die Transfermembrane anschließend im Blotting-Einsatz positioniert werden. Die gewickelten Elektroden innerhalb des Einsatzes erzeugen hohe Stromstärken, sodass Standard-Transfers innerhalb von etwa einer Stunde durchgeführt werden können.
  • Gleichzeitiges Blotten von bis zu drei Gelen
  • Standard-Transfer innerhalb von ca. 1 Stunde
Lieferumfang: System wird komplett mit Puffertank mit Stromkabel und Kühlpack, Blotting-Einsatz, 3 Blotting-Kassetten, 6 Kunststoffmatten, zwei Platten mit Aussparung (10×10 cm), zwei Platten mit Spacern (10×10 cm) und zwei 1 mm dicken Kämmen mit 12 Zähnen geliefert.