Weißlicht-Viewer, LabLite-Illuminator, ViewOne™
Lieferant: EMBITEC
VL-1000 VL-1200
EMBIVL-1000EA 208 CHF
EMBIVL-1000 EMBIVL-1200
Weißlicht-Viewer, LabLite-Illuminator, ViewOne™
Transilluminatoren LED-Transilluminatoren
Kompakte Tischbeleuchtung hilft bei der visuellen Identifizierung einer bestimmten Probenvertiefung, ganzer Spuren oder Reihen, um das Laden von 96-Well-Platten zu erleichtern.
  • Einheitlicher Hintergrund für verbesserte Visualisierung kolorimetrischer Proben
  • Wasserdichte Oberseite ermöglicht die Visualisierung nasser Proben wie SDS-PAGE-Gele oder Dissektionsproben
  • Tragbar und platzsparend
Der ViewOne™ LabLite ist eine Standalone-Tischlösung zur Visualisierung kolorimetrischer Proben vor einem einheitlichen Weißlichthintergrund. Labore haben den ViewOne mit ELISA-Platten, Kolonie-Picking- und Bakterienplatten, Hämagglutiationsassays und Zellkulturplatten verwendet. Die wasserdichte Oberseite bietet eine geschützte Oberfläche für die Verwendung mit festgelegten Proben wie Coomassie-gefärbten SDS-PAGE-Gelen, Zymogramm-Gelen und Proben zur Dissektion.
Das ViewOne™ LabLite Set enthält einen Kippständer, der das Laden über einer Platte erleichtert und auf 10°, 30°, 45° eingestellt werden kann, was es zu einer praktischen Einheit macht, die auch in einer Sicherheitswerkbank verwendet werden kann.
Lieferumfang: Das ViewOne™ LabLite-Set enthält den VL-1007 Universal-Neigeständer zur Einstellung des Betrachtungswinkels. Das Standalone-Modell enthält keinen Neigeständer.