Standards für die Kraftstoffanalyse - Benzin
Lieferant: VWR Chemicals
Das zertifizierte Referenzmaterial für die Kraftstoffanalyse dient der Kalibrierung und Verifizierung von Laborinstrumenten, die in der Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten zur Bestimmung der Oktanzahl eingesetzt werden.
- Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
- Zertifiziert mittels Ringversuch (Round-Robin-Methode) mit unanhängigen Testlaboren
- Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
- Lieferung in manipulationssicherer, UN-konformer Verpackung