Diesel und Schmieröl, Zertifizierte Multiparameter-Referenzmaterialien (MPCRMs)
Lieferant: VWR Chemicals
99101.260EA 642 CHF
99101.260 99100.260
Diesel und Schmieröl, Zertifizierte Multiparameter-Referenzmaterialien (MPCRMs)
Standards Mineralölindustrie-Standards
MPCRMs bieten Optionen sowohl für die Kalibrierung als auch für die Verifizierung von Labor-Prüfgeräten mit ein und derselben Probe, deren Werte mit der weltweit höchsten akkreditierten Integrität zertifiziert wurden.
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Mehrere Testparameter bieten eine flexible und kostengünstige Lösung
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Glasverpackung mit Originalitätsverschluss
Diesel: Zertifiziert für Viskosität, Dichte, Flammpunkt, Cloudpoint, CFPP und Destillation unter Anwendung von ASTM- / IP- und EN-Testmethoden
Schmieröl: Zertifiziert für Viskosität, Dichte, Flammpunkt und Pourpoint unter Anwendung von ASTM- / IP- und EN-Testmethoden
Zertifizierungen: Zweifach nach ISO 17025 und ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS vollständig zertifiziert
Bitte beachten Die nachfolgende Bestelltabelle liefert einen kleinen Auszug der in der Dokumentation verfügbaren Daten.