Hochtemperatur-Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
Hochtemperatur-Viskositätsstandards sind ideal für die Kalibrierung und Verifizierung von Glaskapillarviskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, wo die Betriebstemperatur präzise kontrolliert wird.
- Kinematische Viskosität (cSt), dynamische Viskosität (mPa·s) und Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen angegeben
- Standard-Packungsgröße 500 ml, in manipulationssicherer Verpackung
- Vollständig auf nationale Standards rückführbar
- Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
Zertifizierungen: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.