USB Kamera, Moticam® S12
Lieferant: Motic
Moticam®
630-3104EA 1650 CHF
630-3104
USB Kamera, Moticam® S12
Kameras
Hochwertige sCMOS-USB-Kamera Moticam® S12 für ein ultimatives Bildergebnis in der Mikroskopie.
  • Hohe Bildfrequenz
  • sCMOS-Sensoren mit hinterleuchteter Sensortechnologie
  • USB 3.1 Schnittstelle
  • Motic Images Plus 3.0 Software
Maximale Details – wenn Sie zur Darstellung und zum Drucken die maximale Auflösung benötigen, ist Moticam S12 ihre Wahl. Mit einer Bildrate von 25 fps* wird das größte Datenvolumen aller Moticam S-Modelle verwaltet. Wenn die kleinsten Details wichtig für Sie sind, dann ist Moticam S12 Ihre Lösung.
Bestellinformation: Separat zu kaufen – C-Mount-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser muss dieselbe Marke wie Ihr Mikroskop haben, mit Ihrem Mikroskopmodell kompatibel sein und der Größe Ihres Moticam-Chips entsprechen.
Lieferumfang: Beinhaltet CS-Ringadapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-dot Kalibrierungsobjektträger, Motic Images Plus 3.0 für Windows/OSX/Linux.
Bitte beachten Minimale Computervorraussetzungen – 2GHz Dual-Core, RAM Speicher 2GB, Videospeicher min. 512 MB.