Niedrigtemperatur-Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
99478.260EA 144 CHF
99478.260 99479.260 99480.260 99481.260 99482.260 99483.260 99485.260 99486.260 99487.260 99488.260
Niedrigtemperatur-Viskositätsstandards
Standards Viskosimetrie-Standards
Niedrigtemperatur-Viskositätsstandards bieten zertifizierte Daten für die kinematische Viskosität, die dynamische Viskosität und die Dichte bei verschiedenen niedrigen Temperaturen.
  • Vollständig auf nationale Standards rückführbar
  • Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
  • Manipulationssichere Verpackung
Niedrigtemperatur-Viskositätsstandards dienen der Kalibrierung und Verifizierung von Glaskapillarviskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, wo die Betriebstemperatur präzise kontrolliert wird.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.