Verpackungsklebeband 371, Scotch®
Lieferant: 3M
371T7566 37159T
MMMA371T7566EA 228 CHF
MMMA371T7566 MMMA37159T
Verpackungsklebeband 371, Scotch®
Klebebänder
Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt sicher eine Vielzahl von Kisten- und Kartonmaterialien, einschließlich Wellpappe. Die feuchtigkeitsbeständige Rückseite aus Polypropylen ist abrieb-, chemikalien- und abriebfest und hält während des gesamten Versandvorgangs stand.
  • Gummiharzkleber haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Faserplatten
  • Das Klebeband widersteht Kerben, Abrieb, Feuchtigkeit und Abrieb für langanhaltenden Halt
  • Die Rückseite passt sich um Kanten und raue Bereiche an, um eine dichte Versiegelung zu gewährleisten
  • Widersteht Kantenrissen und Rissen, um den Inhalt sicher zu halten
Kartonversiegelungsband 371 verfügt über eine biaxial orientierte Polypropylen-Trägerschicht mit druckempfindlichem Kautschuk-Harz-Kleber und bietet eine gute Reiß- und Spaltfestigkeit an den Kanten. Dieses Band eignet sich für den Einsatz auf Wellpappe (RSC) mit einem Gewicht von bis zu 31,75 kg. Zum sicheren Verschließen einer Vielzahl von Kisten- und Kartonmaterialien.
Länge: 66,0 m.