Tetraethylammoniumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Tetrylammoniumbromid
87084.230EA 44.9 CHF
87084.230 87084.290
Tetraethylammoniumbromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethylammoniumbromid
Formel: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Melting Pt: 285 °C
MDL Number: MFCD00011825
CAS-Nummer: 71-91-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%