DEC-QUAT® 100 Desinfektionsmittel
Lieferant: VELTEK ASSOCIATES
DQ100-01-E DQ100-02-E DQ100-04-2Z-E
VELTDQ100-01-EEA 856 CHF
VELTDQ100-01-E VELTDQ100-02-E VELTDQ100-04-2Z-E
DEC-QUAT® 100 Desinfektionsmittel
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
DEC-QUAT® 100 ist eine quartäre Ammoniumlösung zur Verwendung auf harten, nicht porösen Umgebungsoberflächen.
  • Wirksam als Desinfektionsmittel mit breitem Spektrum, Fungizid, Desodorierungsmittel, Viruzid in Krankenhäusern
  • Desinfektionsmittel für Lebensmittel und Nicht-Lebensmittelkontakt, wirksam gegen ein breites Spektrum pathogener Bakterien
  • Sowohl steril als auch unsteril erhältlich
  • Vollständig rückverfolgbar und auf Sterilität und Haltbarkeit geprüft
Dieses Produkt ist für den Einsatz in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und Gesundheitseinrichtungen als Desinfektionslösung mit breitem Spektrum auf harten, nicht porösen Oberflächen wie Wänden, Decken, Böden und Arbeitsplatten konzipiert. Wirksam gegen Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, und Salmonella choleraesuis. Wirksam gegen das Hepatitis-B-Virus bei einer Kontaktzeit von 10 Minuten bei 1 oz:1 gal Wasser. Wirksam gegen das Humane Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV) nach 30 Sekunden Kontaktzeit.
Verpackung: Durch Filtration bei 0,2 Mikrometer steril abgefüllt. Gammabestrahlt, doppelt verpackt und mit chargenspezifischer Sterildokumentation geliefert.