Wasser, SupraSolv® für die GC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: WasserstoffoxidHydrogenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.03702.2500EA 113 CHF
1.03702.2500
Wasser, SupraSolv® für die GC-MS, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb