(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan1-Chlor-2,3-epoxypropan2-Chlormethyloxiran(±)-Glycerolepichlorhydrin(±)-1-Chlor-2,3-epoxypropanEpichlorhydrin3-Chlor-1,2-epoxypropan2,3-Epoxypropylchlorid
87074.290EA 112 CHF
87074.290 87074.260 87074.460
(±)-Epichlorhydrin, GPR RECTAPUR®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –57,2 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 28 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03642
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test