Repositionierbarer Sprühkleber, 75
Lieferant: 3M
819-0122EA 636 CHF
819-0122
Repositionierbarer Sprühkleber, 75
Klebstoffe
3M™ repositionierbarer Sprühkleber 75 ist ein vielseitiges, druckempfindliches Klebespray, das zum vorübergehenden Halten oder Positionieren von leichten Materialien für die Präsentation oder vor der endgültigen Montage geeignet ist. Es haftet in Sekunden und hat dennoch einen extra langen Haftbereich, der das Anheben und Neupositionieren von Materialien ermöglicht.
  • Leichte Materialien vorübergehend halten und positionieren
  • Die Formel mit geringer Eindringtiefe ermöglicht das Verkleben empfindlicher Substrate, ohne das Material zu beschädigen
  • Die Formel widersteht Ausbluten und Verfärbungen für eine zuverlässige und effektive Leistung
  • Trocknet klar, erzeugt eine glatte Klebelinie und widersteht Faltenbildung auf den meisten Materialien für ein sauberes Erscheinungsbild
Es ist ein durchsichtiger Klebstoff, der die meisten Materialien nicht durchschlägt, verschmutzt oder knittert. Es dringt auch nicht durch empfindliche Substrate wie Folie, Papier und Stoff. Geeignet zum Verkleben von Papier, Gewebe, Pappe, Acetatfolie, Folien, Stoffen, Kunststofffolien oder Gummi mit sich selbst sowie mit Metall, Holz, Glas und starren Kunststoffen. Es wird häufig in Textilzuschnittsräumen verwendet, um Muster an Ort und Stelle zu halten, anstatt sie festzustecken, und um zu verhindern, dass sich Transfers während des Druckens bewegen. Es wird auch zum Anbringen von ablösbaren Etiketten verwendet.