Zentrifuge, Cellspin® III UNI
Lieferant: Tharmac
512-0714EA 7870 CHF
512-0714
Zentrifuge, Cellspin® III UNI
Zentrifugen Tischzentrifugen
Das Genie unter den Zentrifugen. Automatische Rotorerkennung und Drehzahlanpassung auf max. 2000 rpm bei Verwendung von Zytorotoren.
  • Große Rotorauswahl
  • Keine Neuprogrammierung nötig
  • Geschwindigkeitsbereich: 200 bis 15000 rpm
  • Probenvolumen: 0,1 bis 5 ml (Zytologie), bis zu 4×200 ml (Standard Laboranwendung)
Einsetzbare Rotoren: Ausschwing-, Winkel- sowie Hämatokrit-und Zytorotoren, auch kompatibel mit Shandon™ Cytospin™ Systemen.
Zertifizierungen: CE und IVD zertifiziert.