Pyridin, wasserfrei ≥99,5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Packaged under argon.
47323.K2
47323.K2EA
342
CHF
47323.K2
Pyridin, wasserfrei ≥99,5%, AcroSeal®
Pyridine
AcroSeal™ septum bottled solvent
- Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formel:
C₅H₅N Siedepunkt: 115 °C Melting Pt: –42 °C Dichte: 0.978 Flash-Pt: 20 °C (68 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN: 1282 ADR: 3, Merck Index: 14,7970 |