BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
47250.03
47250.MD
47250.03EA
772
CHF
47250.03
47250.MD
BrettPhos palladacycle 3rd generation 98%
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Formel:
C₄₈H₆₆NO₅PPdS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22572666 CAS-Nummer: 1470372-59-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Yellow |
Form | Powder |
Elemental Analysis | 62,0 to 65,0 wt% Carbon |