Wertabdeckband 101E
Lieferant: 3M
101E-48MM 101E-18MM 101E-24MM 101E-30MM
MMMA101E-48MMEA 8.3 CHF
MMMA101E-48MM MMMA101E-18MM MMMA101E-24MM MMMA101E-30MM
Wertabdeckband 101E
Klebebänder
Dies ist ein glattes Mehrzweck-Krepppapierband für Innenanwendungen bei Raumtemperatur und leichter Beanspruchung. Es ist ideal für unkritische Farbmaskierungen, aber auch zum Bündeln, Versiegeln, Anbringen und für andere Anwendungen.
  • Good initial tack to a wide variety of surfaces in different applications
  • Designed for light-duty applications
  • Operating temperature range up to 30 °C
  • Easy to write on for labelling
The cost-effective general-purpose value masking tape is a chamois-colored, 0,12 mm thick adhesive tape with rubber adhesive for generalMore Product Information