Band für Wege- und Sicherheitskennzeichnungen, 471
Lieferant: 3M
471-BK 471-BL 471-CL 471-GR 471-RD 471-WH 471-YL
819-0130EA 112 CHF
819-0130 819-0131 819-0132 819-0133 819-0135 819-0136 819-0137
Band für Wege- und Sicherheitskennzeichnungen, 471
Klebebänder
Dieses Klebeband wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
  • Behält seine Farbe selbst wenn es Abrieb, Abnutzung und vielen Lösungsmitteln ausgesetzt wird
  • Einzigartige Dehneigenschaften ermöglichen, dass das Band auf unebenen Oberflächen gedehnt bleibt, ohne sich anzuheben und zursammenzuziehen
  • Ideal für wellige und unregelmäßige Oberflächen
  • Leicht anzubringen, ausgezeichnete Haltekraft
  • Lässt sich in einem Stück von vielen Oberflächen entfernen und reduziert so Reinigungs- und Arbeitskosten
  • Erhältlich in vielen markanten Farben und Größen
Schnelle Anbringung und Soforthaftung auf einer Vielzahl an Untergründen, kein Tropfen, Trocknen oder Reinigen nötig. Lässt sich sauber entfernen und hinterlässt keine klebrigen Überreste. Dieses Vinylband passt sich gut an den Untergrund an und lässt sich leicht auf gewölbten, rauen oder unebenen Oberflächen anbringen. In vielen unterschiedlichen Farben verfügbar. In einem Temperaturbereich von 4,44 bis 76,66 °C verwendbar. Das Klebeband kann zur Markierung von Fahrspuren, Korridoren und gefährlichen ‚No-go‘-Bereichen in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern verwendet werden. Die Verwendung dieses Klebebandes an Stelle von Lackfarben eliminiert die Zeit für das Trocknen der Farben. Da das Klebeband auch schnell entfernt werden kann ist es im Vergleich zu Farbe eine schnellere, vielseitigere und kosteneffizientere Lösung. Diese robusten Klebebänder werden auch in der Fahrzeugwartung und -reparatur, Bauwesen, Schiffsbau und anderen Industriebereichen eingesetzt.
Die empfohlenen Anwendungen sind Fahrbahn- und Sicherheitsmarkierungen, temporärer Oberflächenschutz, Eloxieren und Galvanisieren, Feinlinien-Farbmaskierung, Farbkodierung, Versiegelung von Kanistern und Lagerbehältern, Bündeln und Verstärken oder Dekorieren.
Haftfestigkeit - Im Bereich von 28 N/100 mm.
Länge: 32,9 mm