Allzweck-Klebeband 201E
Lieferant: 3M
201E-18MM 201E-24MM 201E-30MM 201E-36MM 201E-48MM
MMMA201E-18MMEA 4.1 CHF
MMMA201E-18MM MMMA201E-24MM MMMA201E-30MM MMMA201E-36MM MMMA201E-48MM
Allzweck-Klebeband 201E
Klebebänder
Dies ist ein hochwertiges Abdeckband zum kurzzeitigen Abkleben, Fixieren, Bündeln, Halten, Abdichten und anderen Anwendungen bis zu einer Temperatur von 80 °C für eine Stunde.
  • Gute Soforthaftung und Haltekraft, die dem Anheben oder Kräuseln widersteht
  • Betriebstemperaturbereich bis 80 °C für eine Stunde
  • Reduziert die Ansammlung von Farbe und sorgt für gute Farblinien, hilft, das Durchbluten der Farbe zu verhindern
  • Entwickelt für den Innenbereich
Dieses Klebeband ist für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen mit geringem Bedarf anMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable