Klettverschluss SJ352Bbk
Lieferant: 3M
293-0004EA 31 CHF
293-0004
Klettverschluss SJ352Bbk
Klebstoffe
Dieser Hochleistungs-Klettverschluss aus PSA-Nylon mit einem Gummiklebstoff und einer Polypropylenfolie. Es bietet eine feste Haftverbindung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich vieler Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen. Es ist für den Innenbereich konzipiert und hat eine Eingriffsstärke von 4,4 mm.
  • Hochleistungsklebstoff auf Kautschukbasis für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
  • Bietet eine feste Klebeverbindung auf einer Vielzahl von Oberflächen
  • Gewebtes Nylon ist langlebig für Tausende von Verschlüssen
  • Die schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und -kosten zu reduzieren
  • Länge 1,25 m
Diese ist mit einem Hochleistungs-Gummikleber beschichtet und bietet ein mittleres Temperaturverhalten bis 50 °C dauerhaft (70 °C kurzzeitig). Entwickelt für den Innenbereich und haftet gut auf Papier und Pappe, Farbe, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffen.