Wiederverschliessbares Druckverschlussband Doppelpack SJ356D, Dual Lock™
Lieferant: 3M
Dual Lock™
293-0008EA 95 CHF
293-0008
Wiederverschliessbares Druckverschlussband Doppelpack SJ356D, Dual Lock™
Klebstoffe
Dieses wiederverschliessbare Druckverschlussband hat einen klaren Acrylkleber auf der Rückseite und klare Polypropylenverschlüsse mit 40 Köpfen/cm² und 5,8 mm Dicke. Dieses Druckverschlussband hat eine Haltbarkeit (Öffnen-Schließen-Zyklen) von 1000 Mal und besitzt dann immer noch mindestens 50% der ursprünglichen Zugfestigkeit.
  • Druckverschlussverbindung ersetzt Schrauben, Nägel, Clips und Nieten
  • Fünffache Zugfestigkeit gegenüber typischen Haken- und Schlaufenbändern
  • Exzellente Hitzebeständigkeit bei Temperaturen von bis zu 93 °C
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und UV
  • Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
Funktioniert im Temperaturbereich zwischen –30 und 70 °C (95 °C kurzfristig) und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert. Geeignet zur Verklebung auf Metall (Aluminium, Edelstahl), Glas und Kunststoffmaterialien mit hoher Oberflächenspannung (Acryl, Polycarbonat, ABS).