Chloroform, Hydranal™ Lösungsvermittler für Karl Fischer Titration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
37863-1L 37863-6X1L
37863-1LEA 129.8 CHF
37863-1L 37863-6X1L
Chloroform, Hydranal™ Lösungsvermittler für Karl Fischer Titration, Fluka™
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 60…62 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 3,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Suitability (for KF-titration) test passed
Assay of water Max. 0.01 %
Number Of Samples Min. 2