Chlorobenzene : Acetic Acid-Lösung (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
66163-200L
66163-2.5L
HONC66163-200LEA
6590.93
CHF
HONC66163-200L
HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid-Lösung (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Siedepunkt:
118 °C Dichte: 1.079 g/cm3 (20 °C) Flash-Pt: 27 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
UN:
3286 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of acetic acid | 31.5 - 33.5 % |
Density (D 20/4) | 1.070 - 1.090 |