iso-Hexan ≥85% (durch GC, Isomerengemisch) für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
HONC65824-200L-RCEA 2820.97 CHF
HONC65824-200L-RC
iso-Hexan ≥85% (durch GC, Isomerengemisch) für die Gaschromatographie, Burdick & Jackson™
iso-Hexan
Formel: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 48 - 65 °C
Dichte: 0,66 g/cm3
Flash-Pt: -26 °C
CAS-Nummer: 64742-49-0
UN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %