Bortrifluorid-Methanol-Komplex-Lösung 13-15% (BF₃ Basis)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
HONC61626H-500MLEA 87.8 CHF
HONC61626H-500ML
Bortrifluorid-Methanol-Komplex-Lösung 13-15% (BF₃ Basis)
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
MW: 99,85 g/mol
Siedepunkt: 64 °C
Dichte: 0,880 g/cm3
Flash-Pt: 11 °C
MDL Number: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay of BF₃ 13 - 15 %