Natriumazid
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Natriumtriazid
HONC13412H-1KGEA 404.72 CHF
HONC13412H-1KG
Natriumazid
Natriumazid
Formel: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,85 g/cm3 (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar Max. 0.2 %
Free alkali (as NaOH) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Water insoluble matter Max. 0.05 %