Cer(IV)sulfat 0,05 M volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Cerdisulfat
34253-1LEA 169.24 CHF
34253-1L
Cer(IV)sulfat 0,05 M volumetrische Lösung, Fluka™
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.998 - 1.002