VWR®, Drahtkörbe
Lieferant: VWR Collection
215-4200EA 49.9 CHF
215-4200 215-4201 215-4202 215-4203 215-4204 215-4205 215-4206 215-4207
VWR®, Drahtkörbe
Körbe Drahtkörbe
Diese Drahtkörbe bestehen aus rostfreiem, elektrolytisch poliertem Edelstahl.
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Punktgeschweißtes Gitter 8×8×1 mm
  • Verstärkte Kanten
Kann zum Transport, zur Lagerung, oder Sterilisation von Laborzubehör genutzt werden.