Allzweckhandschuhe, Nitril, Showa S-TEX 376R
Lieferant: Showa
STEX376-9/XL STEX376-10/XXL STEX376-6/S STEX376-7/M STEX376-8/L
112-6011EA 285 CHF
112-6011 112-6007 112-6008 112-6009 112-6010
Allzweckhandschuhe, Nitril, Showa S-TEX 376R
Handschuhe
Strapazierfähiger, doppelt getauchter, nitrilbeschichteter Handschuh Showa S-TEX 376. Er bietet Ölbeständigkeit und schützt gleichzeitig vor Schnitten und Schnittverletzungen. Ideal für den sicheren Umgang mit öligen Bauteilen und Materialien, die ein hohes mechanisches Risiko darstellen. Mit SHOWA‘s patentierter Hagane Coil® Technologie hergestellt.
  • Zu ¾ mit Nitril beschichtet und einer zusätzlichen Beschichtung aus Nitrilschaum an Handflächen, Fingerkuppen und Knöcheln
  • Schützt die Hände von Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abschürfungen.
  • Langanhaltende Griffigkeit unter nassen und öligen Konditionen
  • Anatomische Handform hilft die Ermüdung der Hand zu reduzieren
  • Nahtlos gestrickte Nylon/Polyester-Fütterung
  • Hoher mechanischer Schutz gegen Abrieb
Zur Anwendung in Luftfahrt, Automobil, Bauwesen, Öl und Gas, Versorgung und Abfallentsorgung geeignet. Typische Anwendungsgebiete beinhalten Montage, Handhabung von öligen/fettigen Komponenten, Wartung, Metallherstellung, Vermischung von Mörtel und Müllsammlung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X); Kat. II