Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 731
Lieferant: Showa
112-5901EA 54.7 CHF
112-5901 112-5902 112-5903 112-5899 112-5900
Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 731
Handschuhe
Dieser 100% biologisch abbaubare Stulpenhandschuh aus Nitril mit Flockfutter bietet hohen Schutz vor Lösungsmitteln und Säuren.
  • Ohne Trägergewebe
  • Beflockter, 0,28 mm Stulpenhandschuh aus Nitril
  • Hoher Schutz gegen Lösungsmittel und Säuren
  • Gewährleistet exzellente taktile Präzision mit kleinen Teilen
  • Geeignet für den Einsatz in nassen, fettigen und öligen Einsatzgebieten
Dank der Eco Best Technology® sind die Handschuhe nach ihrer Entsorgung biologisch abbaubar. Strukturierte Oberflächen an Fingern und Handflächen machen die Arbeit mit nassen Materialien einfacher und sicherer.
Für industrielle Anwendungen in Landwirtschaft, Chemie, Produktion, Öl und Gas.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2001X); EN 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN 374-5:2016; Kat. III
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. GreenCircle zertifiziert. Ergebnisse des biologischen Abbauversuchs gemäß der Norm ASTM D5526.
Verpackung: 12 Paar pro Polybeutel. Der Spender besteht aus zu 85% recyceltem Karton, der Umkarton zu 90% aus recyceltem Material.