Allzweckhandschuhe, Showa 381
Lieferant: Showa
381-6/S 381-7/M 381-8/L 381-9/XL 381-10/XXL
112-5826EA 110 CHF
112-5826 112-5827 112-5828 112-5829 112-5825
Allzweckhandschuhe, Showa 381
Handschuhe
SHOWA 381 ist ein extrem bequemer, strapazierfähiger, leichter, mit Nitrilschaum beschichteter, mit atmungsaktivem Mikrofaserstrick gefütterter Alzweckhandschuh. Ideal für Montage und präzises, manuelles Arbeiten.
  • Mikroporöse Nitrilbeschichtung lässt warme Luft und Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen
  • Exzellenter Griff in öligen und trockenen Umgebungen
  • Mikrofasergarn absorbiert Schweiß und Feuchtigkeit von der Haut. So bleiben die Hände trocken und kühl
  • Hoher Grad an Fingerfertigkeit und Tastsinn
  • Außergewöhnliche Geschmeidigkeit, Komfort und Passform
  • Abriebfestigkeit Stufe 4 für maximalen Abriebwiderstand
Für Bau, Instanthaltung, Logistik, Luftfahrt, Automobil, Technik und Herstellung bestens geeignet. Typische Anwendungsgebiete: Montage trockener und öliger Teile, allgemeine Handhabung, Handhabung von komplizierten Bauteilen, leichte Fertigung, Montage und Demontage von Teilen und Werkzeugeinstellung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X); Kat. II