Allzweckhandschuhe, Showa 370
Lieferant: Showa
370-M 370-S 370-XL 370-XS 370-XXL 370-L
112-5798EA 86.8 CHF
112-5798 112-5799 112-5800 112-5801 112-5802 112-5797
Allzweckhandschuhe, Showa 370
Handschuhe
Diese leichten Nylonhandschuhe mit Handflächenbeschichtung schützen die Hände vor Flüssigkeiten wie Ölen. Sie ermöglichen die Erhaltung der Fingerfertigkeit und sind gleichzeitig robust und strapazierfähig.
  • Die Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor dem Eindringen von Öl, Kohlenwasserstoff und Fett
  • Handrücken und Finger aus atmungsaktivem Material
  • Hohe Fingerfertigkeit und Tastsinn
  • Nahtloses, fusselfreies 13-Gauge-Innenfutter bietet einen hervorragenden Trockengriff und ist beständig gegen Verformung
Zu den Anwendungsbereichen gehören Montage von Komponenten, Umgang mit fettigen Komponenten
, Inspektion
, Bearbeitung und Wartung. Diese Handschuhe eignen sich ideal für Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobil, Bau, Logistik und Fertigung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Beutel.
Bitte beachten Nicht bei chemischer, elektrischer oder thermischer Gefährdung verwenden. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern und bei max. 40 °C mit einem neutralen Reinigungsmittel waschen.