Allzweckhandschuhe, Showa 306
Lieferant: Showa
306-6/S 306-7/M 306-8/L 306-9/XL 306-10/XXL
112-5760EA 168 CHF
112-5760 112-5764 112-5765 112-5766 112-5759
Allzweckhandschuhe, Showa 306
Handschuhe
Diese Outdoor-Handschuhe sind undurchlässig und dennoch atmungsaktiv, um die Hände trocken zu halten und gleichzeitig den Verlust der Griffigkeit durch Schweiß zu verhindern.
  • Strapazierfähiges, vollbeschichtetes Latex
  • Schwerlastige Handhabungsaufgaben
  • Kann wechselhaften Wetterbedingungen ausgesetzt werden
  • Weniger Schweißbildung bei Hitze, aber Wärme und Trockenheit bei Nässe
Nahtloses 13-Gauge-Nylon/Polyester-Strickfutter bietet starken Griff, mit atmungsaktiver Beschichtungstechnologie und lang anhaltender Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen. Das anatomische Design hilft, die Ermüdung der Hand zu verhindern, und belüfteter Schaumlatex bietet Polsterung bei leichten Stößen und eine weiche und bequeme Passform.
Handschuhe der Serie SHOWA 306 sind ideal geeignet für die Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, Autobahnwartung, Fertigung, Eisenbahn und Nassarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Beutel.