Kältebeständige Handschuhe, Showa TEMRES® 282
Lieferant: Showa
282-9/L 282-8/M 282-10/XL 282-11/XXL
112-5758EA 381 CHF
112-5758 112-5757 112-5755 112-5756
Kältebeständige Handschuhe, Showa TEMRES® 282
Handschuhe
Diese atmungsaktiven, wasserdichten und isolierten PU-beschichteten Handschuhe bieten Wärme und Schutz vor Flüssigkeiten bei Kälte.
  • Vollständige doppelte Polyurethan-Beschichtung (PU)
  • Atmungsaktive Membran zwischen Beschichtung und Futter
  • Leicht angeraute Beschichtung
  • Anatomische Form und nahtloses Stricken für optimalen Komfort
  • Hohes Maß an Handhabungspräzision und Griffigkeit
  • Ergonomisches Design, das die natürliche Krümmung einer menschlichen Hand nachahmt und so die Ermüdung der Hand reduziert
Mit festem, isoliertem Acryl-Futter, das vor Kälte schützt und Wärme und Komfort gewährleistet. Undurchlässige Beschichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Flüssigkeiten. Atmungsaktive Technologie lässt warme Luft und Feuchtigkeit von innen entweichen, um die Hände trocken zu halten.
Zu den Anwendungsbereichen gehören Landwirtschaft, Bauwesen, Kühlhäuser, Forstwirtschaft und Fischerei, Lagerhaltung und Vertrieb sowie Nassarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4221X); EN 388:2003 (4221); EN 511:2006 (021); Kat. II
Verpackung: 10 Paar pro Beutel.
Bitte beachten Nicht bei chemischen, elektrischen oder thermischen Risiken verwenden. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.