Affinitätschromatographie-Säulen, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ Harz für rekombinantes Protein A
Lieferant: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND®
C789-25EA 3800 CHF
C789-25 C789-11 C789-18 C789-07
Affinitätschromatographie-Säulen, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ Harz für rekombinantes Protein A
Chromatographiesäulen
Das J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ Harz für rekombinantes Protein A bietet eine überragende dynamische Bindungskapazität mit hervorragender alkalischer Stabilität in Verbindung mit dem proprietären Liganden von Avantor.
Das neue Protein-A-Harz ist für eine hohe Leistung im kritischen Schritt der Affinitätschromatographie bei der Reinigung von mAbs, Fc-Fusionsproteinen und anderen ähnlichen IgG-ähnlichen Molekülen ausgelegt.
Das Harz für rekombinantes Protein A BAKERBOND® PROchievA™ wurde von Avantor nach den hohen Standards unserer J.T.Baker® Markenchemikalien entwickelt und hergestellt und kann zusammen mit anderen J.T.Baker® BAKERBOND® Harzen verwendet werden, um die Trennleistung Ihrer Chromatographieprozesse zu verbessern.
Bestellinformation: Erhältlich als praktisch verpackte 1-ml- und 5-ml-Laborsäulen für den direkten Anschluss an viele gängige Chromatographiegeräte wie GE ÄKTA™ und Bio-Rad NGC™.