Detektierbarer Messlöffel, blau
Lieferant: BURKLE
5378-4087 5378-4099 5378-4085 5378-4091 5378-4093 5378-4097 5378-4089 5378-4095
300-0397EA 92.6 CHF
300-0397 300-0405 300-0396 300-0399 300-0402 300-0404 300-0398 300-0403
Detektierbarer Messlöffel, blau
Löffel
Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Probenehmer einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Diese Produkte können somit, obwohl sie aus Kunststoff hergestellt sind, über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.
  • PS detektierbar, blau
  • Einzeln verpackt und sterilisiert
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,- und Pharmaindustrie
  • Mit