Mess- und Dosierlöffel im Set
Lieferant: BURKLE
5378-4125 5378-4120
300-0395EA 15.4 CHF
300-0395 300-0378
Mess- und Dosierlöffel im Set
Löffel
Mit den Mess- und Dosierlöffeln lassen sich kleine Mengen Pulver, Granulate und Flüssigkeiten exakt abmessen und genau dosieren. Zum genauen Abmessen wird überschüssiges Medium an der Oberkante des Löffels abgestreift. Das Inhaltsvolumen ist am Griff eingeprägt.
  • Inhaltsvolumen: 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10; 15; 25; und 50 ml
  • Messlöffelsatz mit acht Größen
  • PS
  • Mit Abstreifkante
Die flache Vorderkante des Messlöffels ist ideal, um Medium vom Behälterboden aufzunehmen oder in die Ecken des Behälters zu gelangen, dies ermöglicht eine gute Restentleerung. Durch den flachen Boden kann der Messlöffel abgelegt werden, ohne dass der Inhalt verschüttet wird.
Eine Öse am Griffende bietet die Möglichkeit zum Aufhängen oder Bündeln mehrerer Löffel.
Zertifizierungen: Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien.