Dosierlöffel, weiß
Lieferant: BURKLE
5378-4014 5378-4015 5378-4017 5378-4019 5378-4006 5378-4007 5378-4011 5378-4012 5378-4013 5378-4010 5378-4016 5378-4018 5378-4004 5378-4008 5378-4009 5378-4005
300-0372EA 56.4 CHF
300-0372 300-0373 300-0375 300-0377 300-0364 300-0365 300-0369 300-0370 300-0371 300-0368 300-0374 300-0376 300-0362 300-0366 300-0367 300-0363
Dosierlöffel, weiß
Löffel
Mit den Mess- und Dosierlöffeln lassen sich kleine Mengen Pulver, Granulate und Flüssigkeiten exakt abmessen und genau dosieren. Zum genauen Abmessen wird überschüssiges Medium an der Oberkante des Löffels abgestreift. Das Inhaltsvolumen ist am Griff eingeprägt.
  • PS, weiß
  • Optional einzeln verpackt und sterilisiert
  • Mit Abstreifkante
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
Die flache Vorderkante des Messlöffels ist ideal, um ein Medium vom Behälterboden aufzunehmen oder in die Ecken des Behälters zu gelangen, dies ermöglicht eine guteMore Product Information