Einmalpinzette, blau
Lieferant: BURKLE
5378-1051 5378-1050 5378-1052
300-0351EA 95.7 CHF
300-0351 300-0350 300-0352
Einmalpinzette, blau
Pinzetten
Hergestellt in einem Blau, das nicht in natürlicher Form in Lebensmitteln vorkommt. Dadurch können diese blauen Produkte (oder Teile davon) schnell gefunden und bei einer visuellen Kontrolle leicht identifiziert werden.
Der Einsatz von blauem Werkzeug hilft somit, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen. Gerade in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie ist dies ein wichtiges Kriterium.
  • PS, blau
  • Individuell verpackt und sterilisiert
  • Zur einmaligen Verwendung
  • Reinraumgefertigt (Klasse 7)
  • Gesamtlänge 130 mm
Die Einwegpinzetten eignen sich für präzise Laborarbeiten und sind ideal für das Greifen, Heben und Bewegen kleiner Gegenstände, beispielsweise feines Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben. Die geriffelten Griffe sorgen für optimale und sichere Handhabung sowie ein punktgenaues Arbeiten.
Die leichte Einmalpinzette aus Kunststoff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Diese im Reinraum gefertigten Laborassistenten erfüllen höchste Ansprüche und verhindern Kreuzkontaminationen oder Verunreinigungen in der zu untersuchenden Probe. Die Laborpinzetten eignen sich für chemische, pharmazeutische oder kosmetische Anwendungen sowie in der Lebensmittelindustrie und für wissenschaftliche Anwendungen.
Spitze/abgewinkelte Form: Diese Einwegpinzetten haben feine, glatte, gebogene Spitzen zum Greifen. Mit den spitzen Enden lassen sich unterschiedliche Materialien zuverlässig halten und verarbeiten.
Spitze Form: Diese anatomische Pinzette hat eine gerade Spitze, die innen geriffelt ist, wodurch empfindliche Materialien zuverlässig gegriffen werden können.
Breite Spitze: Die Einmalpinzette hat Enden mit einer breiten Spitze. Die breite Spitze ist glatt und stumpf, sie verhindert, dass beim Greifen Schäden am Material entstehen können.
Zertifizierungen: Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA Richtlinien.