Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85738.150EA 47.3 CHF
85738.150 85738.180 85738.260
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Melting Pt: 29.85
Dichte: 0.968
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8 II