Flammpunkt-Referenzstandard, Cleveland - offener Tiegel
Lieferant: VWR Chemicals
99161.001EA 297 CHF
99161.001 99162.001 99163.001 99164.001 99165.001
Flammpunkt-Referenzstandard, Cleveland - offener Tiegel
Standards Mineralölindustrie-Standards
COC-Flammpunktstandards werden gemäß ASTM D92 'Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester' getestet und zertifiziert.
  • Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Eine Flasche pro Test gewährleistet Null-Kontamination / geringsten Verlust an flüchtigen Bestandteilen
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Lieferung mit MSDS
  • Manipulationssichere Verpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
Diese UKAS-zertifizierten Standards sind speziell für die regelmäßige Kontrolle der Instrumentenleistung vorgesehen. Einzeln verpackt in 3 x 80 ml 'Single Shot'-Flaschen für höchste Probenintegrität. Eine wirtschaftliche, zeitsparende Ergänzung für jedes Labor, das sich mit der Erstellung valider analytischer Prüfdaten befasst. Sie werden typischerweise, jedoch nicht ausschließlich, in der Analyse von Mineralölprodukten mit Flammpunkten über 79 °C und unter 400 °C eingesetzt.
Zertifizierungen: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.